Merck
ENA332672051
Enamine
ethyl 2-[1-(morpholin-4-yl)cyclopentyl]acetate hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.79
MDL-Nummer:
Iupac Name
ethyl [1-(4-morpholinyl)cyclopentyl]acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H23NO3.ClH/c1-2-17-12(15)11-13(5-3-4-6-13)14-7-9-16-10-8-14;/h2-11H2,1H3;1H
InChIKey
VQIINUMZRARNJX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79505
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79505
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)