Merck
ENA321766000
Enamine
2-(tert-butoxy)aniline
Größe auswählen
100 MG
CHF 150.30
250 MG
CHF 194.50
500 MG
CHF 281.60
1 G
CHF 347.90
2.5 G
CHF 578.00
5 G
CHF 961.50
10 G
CHF 1’407.40
Lieferanten-SKU: EN300-78719-100MG
CHF 150.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 150.30
250 MG
CHF 194.50
500 MG
CHF 281.60
1 G
CHF 347.90
2.5 G
CHF 578.00
5 G
CHF 961.50
10 G
CHF 1’407.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-78719-100MG
CHF 150.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-tert-butoxyaniline
Inchi Code
1S/C10H15NO/c1-10(2,3)12-9-7-5-4-6-8(9)11/h4-7H,11H2,1-3H3
InChIKey
OPLRGDWRAZQGQZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78719
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78719
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)