Merck
ENA321765641
Enamine
tert-butyl 4-(piperidin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.39
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 4-(3-piperidinyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H27N3O2/c1-14(2,3)19-13(18)17-9-7-16(8-10-17)12-5-4-6-15-11-12/h12,15H,4-11H2,1-3H3
InChIKey
PCCCSUUBJZRHGJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78158
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78158
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)