Merck
ENA321764882
Enamine
6-chloro-N-methylpyridine-2-carboxamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.6
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
6-chloro-N-methyl-2-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O/c1-9-7(11)5-3-2-4-6(8)10-5/h2-4H,1H3,(H,9,11)
InChIKey
PZDCYXWZXSTONB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76303
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76303
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)