Merck
ENA321764656
Enamine
5-cyclohexylpyrrolidin-3-ol
Größe auswählen
100 MG
CHF 294.60
250 MG
CHF 402.50
500 MG
CHF 637.80
1 G
CHF 804.20
2.5 G
CHF 1’533.50
5 G
CHF 2’247.20
Lieferanten-SKU: EN300-77502-100MG
CHF 294.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 294.60
250 MG
CHF 402.50
500 MG
CHF 637.80
1 G
CHF 804.20
2.5 G
CHF 1’533.50
5 G
CHF 2’247.20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-77502-100MG
CHF 294.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-cyclohexyl-3-pyrrolidinol
Inchi Code
1S/C10H19NO/c12-9-6-10(11-7-9)8-4-2-1-3-5-8/h8-12H,1-7H2
InChIKey
NWRDUJHOJAABBR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77502
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77502
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)