Merck
ENA321763694
Enamine
1-aminopentan-2-ol
Größe auswählen
100 MG
CHF 186.70
250 MG
CHF 247.80
500 MG
CHF 364.80
1 G
CHF 454.50
2.5 G
CHF 849.70
5 G
CHF 1’234.50
10 G
CHF 1’810.40
Lieferanten-SKU: EN300-75514-100MG
CHF 186.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 186.70
250 MG
CHF 247.80
500 MG
CHF 364.80
1 G
CHF 454.50
2.5 G
CHF 849.70
5 G
CHF 1’234.50
10 G
CHF 1’810.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
103.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-75514-100MG
CHF 186.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-amino-2-pentanol
Inchi Code
1S/C5H13NO/c1-2-3-5(7)4-6/h5,7H,2-4,6H2,1H3
InChIKey
ZRUPXAZUXDFLTG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75514
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)