Merck
ENA321763482
Enamine
[2-(pyridin-4-yl)phenyl]methanamine
Größe auswählen
100 MG
CHF 229.60
250 MG
CHF 308.90
500 MG
CHF 461.00
1 G
CHF 578.00
2.5 G
CHF 949.80
5 G
CHF 1’569.90
10 G
CHF 2’810.10
Lieferanten-SKU: EN300-75214-100MG
CHF 229.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 229.60
250 MG
CHF 308.90
500 MG
CHF 461.00
1 G
CHF 578.00
2.5 G
CHF 949.80
5 G
CHF 1’569.90
10 G
CHF 2’810.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-75214-100MG
CHF 229.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
[2-(4-pyridinyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C12H12N2/c13-9-11-3-1-2-4-12(11)10-5-7-14-8-6-10/h1-8H,9,13H2
InChIKey
LYRIZYIWZAIKAJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75214
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75214
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)