Merck
ENA321762261
Enamine
3-ethylpentan-2-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.22
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-ethyl-1-methylbutylamine
Inchi Code
1S/C7H17N/c1-4-7(5-2)6(3)8/h6-7H,4-5,8H2,1-3H3
InChIKey
AFEDQQKVLBHDNO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73113
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)