Merck
ENA313839428
Enamine
5-bromo-2-(1H-pyrazol-1-yl)aniline
Größe auswählen
100 MG
CHF 207.50
500 MG
CHF 483.10
1 G
CHF 627.40
2.5 G
CHF 1’187.70
5 G
CHF 1’733.70
10 G
CHF 2’550.10
Lieferanten-SKU: EN300-73162-100MG
CHF 207.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 207.50
500 MG
CHF 483.10
1 G
CHF 627.40
2.5 G
CHF 1’187.70
5 G
CHF 1’733.70
10 G
CHF 2’550.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.09
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-73162-100MG
CHF 207.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-2-(1H-pyrazol-1-yl)aniline
Inchi Code
1S/C9H8BrN3/c10-7-2-3-9(8(11)6-7)13-5-1-4-12-13/h1-6H,11H2
InChIKey
LNMGZDUQHMYCOQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73162
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73162
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)