Merck
ENA313839187
Enamine
2-[(benzenesulfonyl)methyl]aniline
Größe auswählen
100 MG
CHF 207.50
250 MG
CHF 277.70
500 MG
CHF 483.10
1 G
CHF 627.40
2.5 G
CHF 1’187.70
5 G
CHF 1’733.70
Lieferanten-SKU: EN300-72723-100MG
CHF 207.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 207.50
250 MG
CHF 277.70
500 MG
CHF 483.10
1 G
CHF 627.40
2.5 G
CHF 1’187.70
5 G
CHF 1’733.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.32
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-72723-100MG
CHF 207.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
mp (Schmelzpunkt)
173-174
Iupac Name
2-[(phenylsulfonyl)methyl]aniline
Inchi Code
1S/C13H13NO2S/c14-13-9-5-4-6-11(13)10-17(15,16)12-7-2-1-3-8-12/h1-9H,10,14H2
InChIKey
SYUUHJVWQMFSRO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72723
Melting Point
173-174
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72723
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)