Wichtige Dokumente
ENA311760823
Enamine
ethyl 4-(cyanomethoxy)benzoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-72481-100MG
CHF 120.40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-72481-100MG
CHF 120.40
Iupac Name
ethyl 4-(cyanomethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C11H11NO3/c1-2-14-11(13)9-3-5-10(6-4-9)15-8-7-12/h3-6H,2,8H2,1H3
InChIKey
OPECUFOYIBBNNV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72481
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)