Merck
ENA311759008
Enamine
2-(cyclopentylamino)acetamide hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 165.90
250 MG
CHF 220.50
500 MG
CHF 379.10
1 G
CHF 503.90
2.5 G
CHF 944.60
5 G
CHF 1’374.90
10 G
CHF 2’017.10
Lieferanten-SKU: EN300-70002-100MG
CHF 165.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 165.90
250 MG
CHF 220.50
500 MG
CHF 379.10
1 G
CHF 503.90
2.5 G
CHF 944.60
5 G
CHF 1’374.90
10 G
CHF 2’017.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.66
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-70002-100MG
CHF 165.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(cyclopentylamino)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O.ClH/c8-7(10)5-9-6-3-1-2-4-6;/h6,9H,1-5H2,(H2,8,10);1H
InChIKey
NKHCKBBXSUJAGZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70002
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70002
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)