Merck
ENA308584838
Enamine
2-cyclopropylpropan-2-ol
Größe auswählen
100 MG
CHF 190.60
250 MG
CHF 253.00
500 MG
CHF 373.90
1 G
CHF 466.20
2.5 G
CHF 792.50
5 G
CHF 1’334.60
10 G
CHF 2’420.10
Lieferanten-SKU: EN300-69725-100MG
CHF 190.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 190.60
250 MG
CHF 253.00
500 MG
CHF 373.90
1 G
CHF 466.20
2.5 G
CHF 792.50
5 G
CHF 1’334.60
10 G
CHF 2’420.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-69725-100MG
CHF 190.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-cyclopropyl-2-propanol
Inchi Code
1S/C6H12O/c1-6(2,7)5-3-4-5/h5,7H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
ITQVACMQJLOIDS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69725
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)