Wichtige Dokumente
ENA308584137
Enamine
4-[(propan-2-yl)carbamoyl]butanoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-69019-100MG
CHF 165.90
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-69019-100MG
CHF 165.90
Iupac Name
5-(isopropylamino)-5-oxopentanoic acid
Inchi Code
1S/C8H15NO3/c1-6(2)9-7(10)4-3-5-8(11)12/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,9,10)(H,11,12)
InChIKey
CLFRIXJGHWEGNO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69019
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)