Merck
ENA308583560
Enamine
5-isothiocyanatoquinoline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.24
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-isothiocyanatoquinoline
Inchi Code
1S/C10H6N2S/c13-7-12-10-5-1-4-9-8(10)3-2-6-11-9/h1-6H
InChIKey
PHYKIILAWGSZIA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65684
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)