Merck
ENA300792053
Enamine
4-methoxy-3-[(quinolin-2-yl)methoxy]aniline
Größe auswählen
100 MG
CHF 141.20
250 MG
CHF 182.80
500 MG
CHF 262.10
1 G
CHF 323.20
2.5 G
CHF 589.70
5 G
CHF 849.70
10 G
CHF 1’238.40
Lieferanten-SKU: EN300-68194-100MG
CHF 141.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 141.20
250 MG
CHF 182.80
500 MG
CHF 262.10
1 G
CHF 323.20
2.5 G
CHF 589.70
5 G
CHF 849.70
10 G
CHF 1’238.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.33
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-68194-100MG
CHF 141.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-methoxy-3-(2-quinolinylmethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C17H16N2O2/c1-20-16-9-7-13(18)10-17(16)21-11-14-8-6-12-4-2-3-5-15(12)19-14/h2-10H,11,18H2,1H3
InChIKey
CWXMAMANXYYOFO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68194
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68194
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)