Wichtige Dokumente
ENA300792001
Enamine
2-[(2-bromo-4-fluorophenoxy)methyl]quinoline
About This Item
Iupac Name
2-[(2-bromo-4-fluorophenoxy)methyl]quinoline
Inchi Code
1S/C16H11BrFNO/c17-14-9-12(18)6-8-16(14)20-10-13-7-5-11-3-1-2-4-15(11)19-13/h1-9H,10H2
InChIKey
ZCYQBFSXVIWNQK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67642
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)