Merck
ENA300790929
Enamine
3-(methoxymethyl)benzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.68
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-(methoxymethyl)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H9ClO3S/c1-12-6-7-3-2-4-8(5-7)13(9,10)11/h2-5H,6H2,1H3
InChIKey
GZHZNHHCIDCIOG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66009
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66009
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)