Merck
ENA295068926
Enamine
2-(pyrrolidin-1-yl)quinoline-3-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 318.00
250 MG
CHF 433.70
500 MG
CHF 663.80
1 G
CHF 840.60
2.5 G
CHF 1’603.70
5 G
CHF 2’349.90
10 G
CHF 3’464.00
Lieferanten-SKU: EN300-64751-100MG
CHF 318.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 318.00
250 MG
CHF 433.70
500 MG
CHF 663.80
1 G
CHF 840.60
2.5 G
CHF 1’603.70
5 G
CHF 2’349.90
10 G
CHF 3’464.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-64751-100MG
CHF 318.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(1-pyrrolidinyl)-3-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H14N2O2/c17-14(18)11-9-10-5-1-2-6-12(10)15-13(11)16-7-3-4-8-16/h1-2,5-6,9H,3-4,7-8H2,(H,17,18)
InChIKey
IPLRIFOYICTCRM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64751
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64751
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)