Merck
ENA295068674
Enamine
(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)methanamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.19
MDL-Nummer:
Iupac Name
2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylmethanamine
Inchi Code
1S/C9H11NO/c10-6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-11-9/h1-2,5H,3-4,6,10H2
InChIKey
WQXWNTPLZFVZNX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64305
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64305
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)