Wichtige Dokumente
ENA292596578
Enamine
2-(pyridin-3-yloxy)acetamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-62362-100MG
CHF 126.90
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-62362-100MG
CHF 126.90
Iupac Name
2-(3-pyridinyloxy)acetamide
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c8-7(10)5-11-6-2-1-3-9-4-6/h1-4H,5H2,(H2,8,10)
InChIKey
VIIGRJHHIKFIDH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62362
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)