Wichtige Dokumente
ENA292596465
Enamine
2-ethoxy-5-nitrobenzaldehyde
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-61470-100MG
CHF 97.00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-61470-100MG
CHF 97.00
mp (Schmelzpunkt)
70-72
Iupac Name
2-ethoxy-5-nitrobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H9NO4/c1-2-14-9-4-3-8(10(12)13)5-7(9)6-11/h3-6H,2H2,1H3
InChIKey
FIRASLIMSQEZFO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61470
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)