Wichtige Dokumente
ENA292595999
Enamine
4-(2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)benzene-1-carboximidamide hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-61771-100MG
CHF 207.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-61771-100MG
CHF 207.50
Iupac Name
4-(2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)benzenecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H15N3.ClH/c16-15(17)12-5-7-13(8-6-12)18-10-9-11-3-1-2-4-14(11)18;/h1-8H,9-10H2,(H3,16,17);1H
InChIKey
ABINXTOECHWQJO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61771
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)