Merck
ENA282548626
Enamine
5-carbamoylthiophene-2-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 240.00
250 MG
CHF 323.20
500 MG
CHF 484.40
1 G
CHF 607.90
10 G
CHF 2’234.20
Lieferanten-SKU: EN300-61351-100MG
CHF 240.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 240.00
250 MG
CHF 323.20
500 MG
CHF 484.40
1 G
CHF 607.90
10 G
CHF 2’234.20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-61351-100MG
CHF 240.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-(aminocarbonyl)-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5NO3S/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2H,(H2,7,8)(H,9,10)
InChIKey
QHUQNZMROQKPRS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61351
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61351
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)