Merck
ENA258389540
Enamine
{4-[(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)methyl]phenyl}methanamine
Größe auswählen
100 MG
CHF 162.00
250 MG
CHF 211.40
500 MG
CHF 307.60
1 G
CHF 381.70
2.5 G
CHF 705.40
5 G
CHF 1’020.00
10 G
CHF 1’491.90
Lieferanten-SKU: EN300-59498-100MG
CHF 162.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 162.00
250 MG
CHF 211.40
500 MG
CHF 307.60
1 G
CHF 381.70
2.5 G
CHF 705.40
5 G
CHF 1’020.00
10 G
CHF 1’491.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.36
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-59498-100MG
CHF 162.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
{4-[(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)methyl]phenyl}methanamine
Inchi Code
1S/C14H23N3/c1-16-7-2-8-17(10-9-16)12-14-5-3-13(11-15)4-6-14/h3-6H,2,7-12,15H2,1H3
InChIKey
AQLZGQUKWNQYPH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59498
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59498
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)