Wichtige Dokumente
ENA258389435
Enamine
1-(4-methoxyphenyl)cyclopentan-1-amine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-59965-100MG
CHF 327.10
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-59965-100MG
CHF 327.10
mp (Schmelzpunkt)
248-250
Iupac Name
1-(4-methoxyphenyl)cyclopentanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NO.ClH/c1-14-11-6-4-10(5-7-11)12(13)8-2-3-9-12;/h4-7H,2-3,8-9,13H2,1H3;1H
InChIKey
NFINDQKJMNKQEM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59965
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)