Merck
ENA250698719
Enamine
4-(4-methoxyphenyl)butan-2-amine
Größe auswählen
100 MG
CHF 104.80
250 MG
CHF 132.10
500 MG
CHF 201.00
1 G
CHF 290.70
2.5 G
CHF 527.30
5 G
CHF 758.70
10 G
CHF 1’103.20
Lieferanten-SKU: EN300-57152-100MG
CHF 104.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 104.80
250 MG
CHF 132.10
500 MG
CHF 201.00
1 G
CHF 290.70
2.5 G
CHF 527.30
5 G
CHF 758.70
10 G
CHF 1’103.20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-57152-100MG
CHF 104.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(4-methoxyphenyl)-2-butanamine
Inchi Code
1S/C11H17NO/c1-9(12)3-4-10-5-7-11(13-2)8-6-10/h5-9H,3-4,12H2,1-2H3
InChIKey
JMHAKVPFYWWNOW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57152
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57152
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)