Wichtige Dokumente
ENA250698558
Enamine
6-bromo-4-(piperazin-1-yl)quinazoline
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-56564-100MG
CHF 349.20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-56564-100MG
CHF 349.20
Iupac Name
6-bromo-4-(1-piperazinyl)quinazoline
Inchi Code
1S/C12H13BrN4/c13-9-1-2-11-10(7-9)12(16-8-15-11)17-5-3-14-4-6-17/h1-2,7-8,14H,3-6H2
InChIKey
YKLUQABTYJZQOJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56564
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)