Wichtige Dokumente
ENA250698355
Enamine
N-[1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethyl]-1-methyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-56519-100MG
CHF 207.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-56519-100MG
CHF 207.50
Iupac Name
N-[1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethyl]-1-methyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C14H19N3O2.2ClH/c1-10(16-11-8-15-17(2)9-11)13-7-12(18-3)5-6-14(13)19-4;;/h5-10,16H,1-4H3;2*1H
InChIKey
FHWKDPHWDSYIIO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56519
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)