Wichtige Dokumente
ENA249414891
Enamine
4-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzonitrile
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
4-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzonitrile
Inchi Code
1S/C11H14N2O/c1-13(2)7-8-14-11-5-3-10(9-12)4-6-11/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChIKey
DTYDLVIYHGGCOG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49309
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49309
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)