Merck
ENA249414873
Enamine
4-(2-chloroacetyl)piperazin-2-one
Größe auswählen
100 MG
CHF 134.70
250 MG
CHF 173.70
500 MG
CHF 288.10
1 G
CHF 397.30
2.5 G
CHF 735.30
5 G
CHF 1’065.50
10 G
CHF 1’560.80
Lieferanten-SKU: EN300-22884-100MG
CHF 134.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 134.70
250 MG
CHF 173.70
500 MG
CHF 288.10
1 G
CHF 397.30
2.5 G
CHF 735.30
5 G
CHF 1’065.50
10 G
CHF 1’560.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.6
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-22884-100MG
CHF 134.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
129-130
Iupac Name
4-(chloroacetyl)-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C6H9ClN2O2/c7-3-6(11)9-2-1-8-5(10)4-9/h1-4H2,(H,8,10)
InChIKey
QVVYHRBAOTZFOZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22884
Melting Point
129-130
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22884
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)