Merck
ENA249152257
Enamine
2-(carbamoylamino)hexanoic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 146.40
250 MG
CHF 188.00
500 MG
CHF 315.40
1 G
CHF 432.40
2.5 G
CHF 804.20
5 G
CHF 1’169.50
10 G
CHF 1’712.90
Lieferanten-SKU: EN300-55744-100MG
CHF 146.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 146.40
250 MG
CHF 188.00
500 MG
CHF 315.40
1 G
CHF 432.40
2.5 G
CHF 804.20
5 G
CHF 1’169.50
10 G
CHF 1’712.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-55744-100MG
CHF 146.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
169-170
Iupac Name
N-(aminocarbonyl)norleucine
Inchi Code
1S/C7H14N2O3/c1-2-3-4-5(6(10)11)9-7(8)12/h5H,2-4H2,1H3,(H,10,11)(H3,8,9,12)
InChIKey
CRTBNFJSWPZSQM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55744
Melting Point
169-170
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55744
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)