Wichtige Dokumente
ENA245486854
Enamine
2-methylpentan-3-amine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-54700-100MG
CHF 116.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-54700-100MG
CHF 116.50
Iupac Name
1-ethyl-2-methylpropylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H15N.ClH/c1-4-6(7)5(2)3;/h5-6H,4,7H2,1-3H3;1H
InChIKey
XELJVUCNNBUHJE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54700
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)