Merck
ENA245486708
Enamine
ethyl 4-chloro-6,8-dimethoxyquinoline-3-carboxylate
Größe auswählen
100 MG
CHF 77.50
250 MG
CHF 91.80
500 MG
CHF 119.10
1 G
CHF 139.90
2.5 G
CHF 236.10
5 G
CHF 371.30
10 G
CHF 594.90
Lieferanten-SKU: EN300-54441-100MG
CHF 77.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 77.50
250 MG
CHF 91.80
500 MG
CHF 119.10
1 G
CHF 139.90
2.5 G
CHF 236.10
5 G
CHF 371.30
10 G
CHF 594.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.72
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-54441-100MG
CHF 77.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 4-chloro-6,8-dimethoxy-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H14ClNO4/c1-4-20-14(17)10-7-16-13-9(12(10)15)5-8(18-2)6-11(13)19-3/h5-7H,4H2,1-3H3
InChIKey
DSGVVCRDDXQCTD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54441
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54441
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)