Merck
ENA245486530
Enamine
2-(4-methoxyphenyl)propan-2-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.22
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
mp (Schmelzpunkt)
37-38
Iupac Name
2-(4-methoxyphenyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C10H14O2/c1-10(2,11)8-4-6-9(12-3)7-5-8/h4-7,11H,1-3H3
InChIKey
BFXOWZOXTDBCHP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54192
Melting Point
37-38
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54192
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)