Merck
ENA245486366
Enamine
1-phenyl-3-(piperidin-4-yl)urea
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.29
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
172-175
Iupac Name
N-phenyl-N'-(4-piperidinyl)urea
Inchi Code
1S/C12H17N3O/c16-12(14-10-4-2-1-3-5-10)15-11-6-8-13-9-7-11/h1-5,11,13H,6-9H2,(H2,14,15,16)
InChIKey
SKBLRKMDOMTQQV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53954
Melting Point
172-175
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53954
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)