Merck
ENA245486342
Enamine
4-(5-butyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenol
Größe auswählen
100 MG
CHF 165.90
250 MG
CHF 220.50
500 MG
CHF 379.10
1 G
CHF 503.90
2.5 G
CHF 944.60
5 G
CHF 1’374.90
10 G
CHF 2’017.10
Lieferanten-SKU: EN300-53924-100MG
CHF 165.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 165.90
250 MG
CHF 220.50
500 MG
CHF 379.10
1 G
CHF 503.90
2.5 G
CHF 944.60
5 G
CHF 1’374.90
10 G
CHF 2’017.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-53924-100MG
CHF 165.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
78-79
Iupac Name
4-(5-butyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenol
Inchi Code
1S/C12H14N2O2/c1-2-3-4-11-13-12(14-16-11)9-5-7-10(15)8-6-9/h5-8,15H,2-4H2,1H3
InChIKey
OUNWDZINNLJSJW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53924
Melting Point
78-79
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53924
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)