Merck
ENA245486014
Enamine
N-[1-(furan-2-yl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
Lieferanten-SKU: EN300-53597-100MG
CHF 126.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.67
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-53597-100MG
CHF 126.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-[1-(2-furyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13NO.ClH/c1-7(10-8-4-5-8)9-3-2-6-11-9;/h2-3,6-8,10H,4-5H2,1H3;1H
InChIKey
YCGKMGCRNMJMBX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53597
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53597
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)