Merck
ENA245485538
Enamine
N-hydroxy-2-methyl-2-phenylpropanamide
Größe auswählen
100 MG
CHF 146.40
250 MG
CHF 188.00
500 MG
CHF 315.40
1 G
CHF 432.40
2.5 G
CHF 804.20
5 G
CHF 1’169.50
10 G
CHF 1’712.90
Lieferanten-SKU: EN300-52838-100MG
CHF 146.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 146.40
250 MG
CHF 188.00
500 MG
CHF 315.40
1 G
CHF 432.40
2.5 G
CHF 804.20
5 G
CHF 1’169.50
10 G
CHF 1’712.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-52838-100MG
CHF 146.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
145-146
Iupac Name
N-hydroxy-2-methyl-2-phenylpropanamide
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-10(2,9(12)11-13)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,13H,1-2H3,(H,11,12)
InChIKey
ZXXJKUBDSHZOAA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52838
Melting Point
145-146
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52838
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)