Wichtige Dokumente
ENA245485308
Enamine
1-[(oxiran-2-yl)methyl]pyrrolidin-2-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-50559-100MG
CHF 207.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-50559-100MG
CHF 207.50
Iupac Name
1-(2-oxiranylmethyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C7H11NO2/c9-7-2-1-3-8(7)4-6-5-10-6/h6H,1-5H2
InChIKey
ZNCCGGMWVUBVBO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50559
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)