Wichtige Dokumente
ENA245485153
Enamine
2-chloro-N-(2-phenoxyphenyl)propanamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-27950-100MG
CHF 89.20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-27950-100MG
CHF 89.20
Iupac Name
2-chloro-N-(2-phenoxyphenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C15H14ClNO2/c1-11(16)15(18)17-13-9-5-6-10-14(13)19-12-7-3-2-4-8-12/h2-11H,1H3,(H,17,18)
InChIKey
PVXFNEBKNXQDCT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27950
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)