Wichtige Dokumente
ENA238713873
Enamine
2-[4-(difluoromethoxy)phenyl]oxirane
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-52221-100MG
CHF 207.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-52221-100MG
CHF 207.50
Iupac Name
difluoromethyl 4-(2-oxiranyl)phenyl ether
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c10-9(11)13-7-3-1-6(2-4-7)8-5-12-8/h1-4,8-9H,5H2
InChIKey
FJRUSEQSRVYISD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52221
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)