Merck
ENA238713646
Enamine
1-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]ethan-1-amine
Größe auswählen
100 MG
CHF 163.30
250 MG
CHF 214.00
500 MG
CHF 362.20
1 G
CHF 485.70
2.5 G
CHF 908.20
5 G
CHF 1’322.90
10 G
CHF 1’941.70
Lieferanten-SKU: EN300-52421-100MG
CHF 163.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 163.30
250 MG
CHF 214.00
500 MG
CHF 362.20
1 G
CHF 485.70
2.5 G
CHF 908.20
5 G
CHF 1’322.90
10 G
CHF 1’941.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.33
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-52421-100MG
CHF 163.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]ethylamine trihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H21N3/c1-11(14)12-3-5-13(6-4-12)16-9-7-15(2)8-10-16/h3-6,11H,7-10,14H2,1-2H3
InChIKey
UAQCYCNMBPCKBZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52421
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52421
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)