Merck
ENA238713540
Enamine
tert-butyl N-[cyano(4-fluorophenyl)methyl]carbamate
Größe auswählen
100 MG
CHF 185.40
250 MG
CHF 245.20
500 MG
CHF 429.80
1 G
CHF 557.20
2.5 G
CHF 1’047.30
5 G
CHF 1’529.60
Lieferanten-SKU: EN300-52246-100MG
CHF 185.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 185.40
250 MG
CHF 245.20
500 MG
CHF 429.80
1 G
CHF 557.20
2.5 G
CHF 1’047.30
5 G
CHF 1’529.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-52246-100MG
CHF 185.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
119-120
Iupac Name
tert-butyl cyano(4-fluorophenyl)methylcarbamate
Inchi Code
1S/C13H15FN2O2/c1-13(2,3)18-12(17)16-11(8-15)9-4-6-10(14)7-5-9/h4-7,11H,1-3H3,(H,16,17)
InChIKey
KQBSNWWWJORUED-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52246
Melting Point
119-120
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52246
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)