Merck
ENA238713429
Enamine
{[(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methylidene]amino}thiourea
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde thiosemicarbazone
Inchi Code
1S/C6H9N5S/c1-11-4-5(3-9-11)2-8-10-6(7)12/h2-4H,1H3,(H3,7,10,12)/b8-2+
InChIKey
PNVMXCWPCKOFKI-KRXBUXKQSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52260
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52260
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)