Merck
ENA238713014
Enamine
1-[3-(chloromethyl)benzoyl]piperidine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.73
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-[3-(chloromethyl)benzoyl]piperidine
Inchi Code
1S/C13H16ClNO/c14-10-11-5-4-6-12(9-11)13(16)15-7-2-1-3-8-15/h4-6,9H,1-3,7-8,10H2
InChIKey
BXLNHFVIUOMFIA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51663
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51663
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)