Wichtige Dokumente
ENA238712853
Enamine
3-[(cyclopropylcarbamoyl)amino]benzoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-51363-100MG
CHF 112.60
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-51363-100MG
CHF 112.60
Iupac Name
3-{[(cyclopropylamino)carbonyl]amino}benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H12N2O3/c14-10(15)7-2-1-3-9(6-7)13-11(16)12-8-4-5-8/h1-3,6,8H,4-5H2,(H,14,15)(H2,12,13,16)
InChIKey
GSWYSHNMCULROB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51363
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)