Merck
ENA238712524
Enamine
2-(piperazine-1-sulfonyl)ethan-1-amine dihydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 190.60
250 MG
CHF 253.00
500 MG
CHF 373.90
1 G
CHF 466.20
2.5 G
CHF 974.50
5 G
CHF 1’875.40
10 G
CHF 3’638.20
Lieferanten-SKU: EN300-50629-100MG
CHF 190.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 190.60
250 MG
CHF 253.00
500 MG
CHF 373.90
1 G
CHF 466.20
2.5 G
CHF 974.50
5 G
CHF 1’875.40
10 G
CHF 3’638.20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-50629-100MG
CHF 190.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(1-piperazinylsulfonyl)ethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H15N3O2S.2ClH/c7-1-6-12(10,11)9-4-2-8-3-5-9;;/h8H,1-7H2;2*1H
InChIKey
BMIPOXFILZDTEC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50629
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50629
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)