Merck
ENA238711800
Enamine
1-[2-oxo-2-(piperazin-1-yl)ethyl]pyrrolidine-2,5-dione hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 277.70
250 MG
CHF 379.10
500 MG
CHF 623.50
1 G
CHF 787.30
2.5 G
CHF 1’498.40
5 G
CHF 2’195.20
Lieferanten-SKU: EN300-49696-100MG
CHF 277.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 277.70
250 MG
CHF 379.10
500 MG
CHF 623.50
1 G
CHF 787.30
2.5 G
CHF 1’498.40
5 G
CHF 2’195.20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.71
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-49696-100MG
CHF 277.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-[2-oxo-2-(1-piperazinyl)ethyl]-2,5-pyrrolidinedione hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15N3O3.ClH/c14-8-1-2-9(15)13(8)7-10(16)12-5-3-11-4-6-12;/h11H,1-7H2;1H
InChIKey
UJEPDPVZFXSMRV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49696
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49696
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)