Merck
ENA238711500
Enamine
2-aminopyridine-3-carbothioamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.21
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
128-129
Iupac Name
2-amino-3-pyridinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C6H7N3S/c7-5-4(6(8)10)2-1-3-9-5/h1-3H,(H2,7,9)(H2,8,10)
InChIKey
DXTFWTHGGXGSCN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44142
Melting Point
128-129
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44142
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)